Drukuj
Wodorotlenek sodu 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. USP, NF volumetric solution
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
31627.368EA 847 PLN
31627.368 31627.404 31627.290
Wodorotlenek sodu 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. USP, NF volumetric solution
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Gęstość: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
Conforms to BDH 19139 Passes test