Drukuj
Wodorotlenek sodu standard solution 1 N in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
124260010 124260050 124260250
ACRO124260010EA 314 PLN
ACRO124260010 ACRO124260050 ACRO124260250
Wodorotlenek sodu standard solution 1 N in water
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Gęstość: 1,04 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)