Wodorotlenek sodu 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
31951.370EA
572
PLN
31951.370
31951.290
31951.404
Wodorotlenek sodu 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: >105 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
NIST traceable | Confirmed |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.499 - 0.501 mol/l |