Wodorotlenek sodu solution_standard 0.2 mol/l (0.2 N) water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Caustic soda
349685000
349680025
ACRO349685000EA
149
PLN
ACRO349685000
ACRO349680025
Wodorotlenek sodu solution_standard 0.2 mol/l (0.2 N) water
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 323 Gęstość: 1.01 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Klasyfikacja Merck : 14,08627 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.1996 to 0.2004 N |