Wodorotlenek sodu 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Caustic soda
31956.296EA
217
PLN
31956.296
31956.410
Wodorotlenek sodu 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: >105 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.2495 - 0.2505 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |