Drukuj
Zawory odcinające, proste lub z otworem w kształcie litery T, BRAND
Dostawca: Brand
88610 88615 88620 88625 88630 88635 88640 88650 88655 88660 88665 88670 88675 88680
BRND88610EA 218 PLN
BRND88610 BRND88615 BRND88620 BRND88625 BRND88630 BRND88635 BRND88640 BRND88650 BRND88655 227-1115 BRND88665 BRND88670 BRND88675 BRND88680
Zawory odcinające, proste lub z otworem w kształcie litery T, BRAND
Zawory odcinające
PTFE, with PP valve lever.
  • Excellent chemical resistance
  • Max. pressure 1 bar
  • Can be sterilised at 135 °C
With two or three integrated hose nozzles.