Drukuj
Korytko do barwienia, BRAND
Dostawca: Brand
472000 472200 473100
BRND472000EA 1090 PLN
BRND472000 BRND472200 BRND473100
Korytko do barwienia, BRAND
Słoje, naczynia i pojemniki Pojemniki do barwienia praparatów
Soda-lime glass.
For 10 standard slides, size (76×26 mm)
Informacje do zamówienia: Please order staining trough, tray, and wire handle seperately.