Drukuj
Pipety Pasteura, Corning®
Dostawca: Corning
7095B-NMR 7095D-5X 7095D-9
612-5198EA 585 PLN
612-5198 612-5199 612-5200
Pipety Pasteura, Corning®
Pipety Pipety Pasteura
Soda-lime or borosilicate glass.
  • Single use eliminates the danger of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents
  • Features a constriction one inch below the top to facilitate plugging
  • Available in convenient bulk packs
Jednorazowe szklane pipety Pasteura sdą idealne do szybkiego niemiarowego transferu płynów w badaniach bakteriologicznych, immunologicznych, hematologicznych i serologicznych, a także w procedurach używanych w bankach krwi i chwemicznych testach klinicznych.