Wodorotlenek sodu 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Caustic soda
31770.294EA
209
PLN
31770.294
31770.363
31770.374
31770.408
31770.443
Wodorotlenek sodu 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH Gęstość: 1,003 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 to 0.1002 mol/l |
Conforms to BDH 19145 | Passes test |