Wodorotlenek sodu 0.111 mol/l (0.111 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, Milk_Acidity_Dornic
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Caustic soda
31760.290EA
168
PLN
31760.290
31760.368
Wodorotlenek sodu 0.111 mol/l (0.111 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, Milk_Acidity_Dornic
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 Temp. topnienia: 323 Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,08627 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.1108 - 0.1112 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |