Drukuj
Kwas azotowy 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
30065.291EA 129 PLN
30065.291
Kwas azotowy 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Gęstość: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed