Kwas azotowy standardised solution 1.0 N
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
35624.AP
35624.K2
35624.APEA
324
PLN
35624.AP
35624.K2
Kwas azotowy standardised solution 1.0 N
Kwas azotowy
CAS No.: 7697-37-2
Molecular Formula: HNO3
Formula Weight: 63.01
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011349
Formuła:
HNO₃ Gęstość: 1,035 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011349 Numer CAS: 7697-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2 Jednostka: 3264 ADR: 8,III |