Drukuj
Manganian(VII) potasu 0.2 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Permanganic acid potassium salt
31451.292EA 199 PLN
31451.292 31451.326
Manganian(VII) potasu 0.2 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,07824
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
NIST traceable Confirmed