Drukuj
Manganian(VII) potasu 0.02 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, Titripur® roztwór volumetryczny, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09121.1000EA 279 PLN
1.09121.1000 MERC1.09121.1000_N
Manganian(VII) potasu 0.02 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, Titripur® roztwór volumetryczny, Supelco®
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
ADR: 9,III