Drukuj
Dichromian(VI) potasu koncentrat do rozcieńczania do 1/60 mol roztwór wodny, ConvoL NORMADOSE® roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32061.600EA 247 PLN
32061.600
Dichromian(VI) potasu koncentrat do rozcieńczania do 1/60 mol roztwór wodny, ConvoL NORMADOSE® roztwór volumetryczny
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
MW: 294,18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3287
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C) 0.01658 - 0.01675 mol/l