Drukuj
Kwas chlorowy(VII) 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas nadchlorowy
30110.320EA 1560 PLN
30110.297_DP 30110.320 30110.264 30110.297
Kwas chlorowy(VII) 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. roztwór volumetryczny
Kwas chlorowy(VII)
Formuła: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Temp. Wrzenia: 120 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,050 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011325
Numer CAS: 7601-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-512-4
Jednostka: 2920
ADR: 8 (3),II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed