Drukuj
Kwas chlorowy(VII) 0.1 M in acetic acid, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
348630010 348630025
ACRO348630010EA 831 PLN
ACRO348630010 ACRO348630025
Kwas chlorowy(VII) 0.1 M in acetic acid, czysty
Kwas chlorowy(VII)
Formuła: HClO₄
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011325
Numer CAS: 7601-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-512-4
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.2 % (K.F.)
Strength 0.0998 to 0.1002 M