Drukuj
Kwas chlorowy(VII) 0.01 mol/l (0.01 N) in anhydrous acetic acid
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas nadchlorowy
87116.290EA 303 PLN
87116.290
Kwas chlorowy(VII) 0.01 mol/l (0.01 N) in anhydrous acetic acid
Kwas chlorowy(VII)
Formuła: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011325
Numer CAS: 7601-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-512-4
Jednostka: 2789
ADR: 8,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg