Drukuj
Kwas chlorowodorowy 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM Volumetric
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30025.293EA 143 PLN
30025.293 30025.362 30025.373 30025.407 30025.320
Kwas chlorowodorowy 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM Volumetric
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 1.031 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l
NIST traceable Confirmed