Drukuj
Kwas chlorowodorowy 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. Volumetric
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30024.324EA 232 PLN
30024.324 30024.370 30024.404 30024.415 30024.448 30024.290
Kwas chlorowodorowy 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. Volumetric
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 1.02 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
NIST traceable Confirmed
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable