Drukuj
Kwas chlorowodorowy 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
E447-1LEA 751 PLN
E447-1L E447-500ML
Kwas chlorowodorowy 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Base Titration 900 – 1100 mmol/l