Drukuj
Kwas chlorowodorowy solution_standardised 1.0 N
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35640.K2 35640.M4
35640.K2EA 270 PLN
35640.K2 35640.M4
Kwas chlorowodorowy solution_standardised 1.0 N
Kwas chlorowodorowy
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III