Drukuj
Kwas chlorowodorowy standard solution 1 mol/l (1 N) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
124210010 124210025 124210100
ACRO124210010EA 302 PLN
ACRO124210010 ACRO124210025 ACRO124210100
Kwas chlorowodorowy standard solution 1 mol/l (1 N) in water
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)