Drukuj
Kwas chlorowodorowy 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
31954.290EA 197 PLN
31954.290 31954.368 31954.404
Kwas chlorowodorowy 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. roztwór volumetryczny
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed