Drukuj
Kwas chlorowodorowy 0.5 M HCl (0.5N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35329-1L 35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-6X1L
35329-1LEA 151 PLN
35329-1L 35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-6X1L
Kwas chlorowodorowy 0.5 M HCl (0.5N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: >100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective