Kwas chlorowodorowy 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Uwaga
|
7111.1000EA
188
PLN
7111.1000
7111.9010
Kwas chlorowodorowy 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kwas chlorowodorowy
Formuła:
HCl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (mol/l) | 0.4975 - 0.5025 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Ammonium (NH4) | max. 3 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.5 |
Sulfate (SO4) | max. 1 |