Drukuj
Kwas chlorowodorowy 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
31955.327EA 209 PLN
31955.327 31955.373 31955.407 31955.442 31955.293
Kwas chlorowodorowy 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
NIST traceable Confirmed