Drukuj
Kwas chlorowodorowy 0.1 mol/l (0.1 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
7038.1000EA 179 PLN
7038.1000 7038.9020 7038.9010
Kwas chlorowodorowy 0.1 mol/l (0.1 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003
Trace Impurities (in ppm)
Ammonium (NH4) max. 3
Iron (Fe) max. 0.1
Heavy Metals (as Pb) max. 0.5
Sulfate (SO4) max. 1