Drukuj
Kwas chlorowodorowy standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
124200010 124200025 124200100 124200250
ACRO124200010EA 175 PLN
ACRO124200010 ACRO124200025 ACRO124200100 ACRO124200250
Kwas chlorowodorowy standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Gęstość: 1 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
Titration Iodometric ≥96.0 %