Kwas chlorowodorowy standardised solution 0.01 N
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35648.K2
35648.M4
35648.K2EA
287
PLN
35648.K2
35648.M4
Kwas chlorowodorowy standardised solution 0.01 N
Kwas chlorowodorowy
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Formuła:
HCl Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8,III |