Drukuj
chlorek potasu 3 mol/l (3 N) in aqueous solution
Dostawca: SI Analytics
Synonim: Potassiumchloride
285138554 285138427
SCOI285138554EA 324 PLN
SCOI285138554 662-6185
chlorek potasu 3 mol/l (3 N) in aqueous solution
chlorek potasu
Formuła: KCl
MW: 74.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 1420
Temp. topnienia: 773
Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,07621