Drukuj
Wzorzec konduktometryczny (25 °C; KCl) do pomiarów przewodnosci elektrycznej wlasciwej
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42679.AP 42679.K2 42692.AP 42692.K2 42692.K7 42693.AP 42693.K2 42693.K7 42694.AP 42694.K2 42695.AP 42695.K2 42695.K7 42696.AP 42696.K2 42697.AP 42680.K2 43405.K2 42680.K7 43405.AP 42680.AP 47057.AP 47057.K2
42679.APEA 311 PLN
42679.AP 42679.K2 42692.AP 42692.K2 42692.K7 42693.AP 42693.K2 42693.K7 42694.AP 42694.K2 42695.AP 42695.K2 42695.K7 42696.AP 42696.K2 42697.AP 42680.K2 43405.K2 42680.K7 43405.AP 42680.AP 47057.AP 47057.K2
Wzorzec konduktometryczny (25 °C; KCl) do pomiarów przewodnosci elektrycznej wlasciwej
Standardy Wzorce przewodności
KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.