Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu koncentrat do rozcieńczania do 0.1 mol roztwór wodny, ConvoL NORMADOSE® roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32065.603EA 135 PLN
32065.603
tiosiarczan (VI) sodu koncentrat do rozcieńczania do 0.1 mol roztwór wodny, ConvoL NORMADOSE® roztwór volumetryczny
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C) 0.0995 - 0.1005 mol/l