Wodorotlenek sodu 5 mol/l (5 N) concentrated aqueous solution, CLININORM
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
31625.293EA
413
PLN
31625.293
31625.362
Wodorotlenek sodu 5 mol/l (5 N) concentrated aqueous solution, CLININORM
Wodorotlenek sodu
CREUTZFELD-JAKOB disease
Dilute 1 volume in 4 volumes of water
Contains Bromothymol blue indicator
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: >105 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,327 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer | 4.95 - 5.05 mol/l |
Identification | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |