Drukuj
(±)-3-Metylocykloheksanon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
126630050 126631000 126635000
ACRO126630050EA 220 PLN
ACRO126630050 ACRO126631000 ACRO126635000
(±)-3-Metylocykloheksanon 97%
(±)-3-Metylocykloheksanon
Formuła: C₇H₁₂O
Temp. Wrzenia: 169 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001639
Numer CAS: 591-24-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-710-7
Jednostka: 2297
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %