Drukuj
α-Pinen 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with α-tocopherol
164360050 164362500 164360010
ACRO164360050EA 158 PLN
ACRO164360050 ACRO164362500 ACRO164360010
α-Pinen 97% stabilised
α-Pinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 154…157 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001339
Numer CAS: 80-56-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-445-9
Jednostka: 2368
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.8 % Alpha-tocopherol