DL-bornan-2-on, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
MQ200
21310-1KG-F
21310-250G-F
21310-50G-F
SIAL21310-1KG-FEA
361
PLN
SIAL21310-1KG-F
SIAL21310-250G-F
SIAL21310-50G-F
DL-bornan-2-on, Sigma-Aldrich®
DL-bornan-2-on
Formuła:
C₁₀H₁₆O MW: 152.24 g/mol Temp. Wrzenia: 204 Temp. topnienia: ∼180 °C Gęstość: 0.992 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 66 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074738 Numer CAS: 76-22-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-945-0 Jednostka: 2717 ADR: 4.1 III |