Drukuj
DL-bornan-2-on for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41456.0250 8.41456.1000
8.41456.0250EA 161 PLN
8.41456.0250 8.41456.1000
DL-bornan-2-on for synthesis, Sigma-Aldrich®
DL-bornan-2-on
Formuła: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 204
Temp. topnienia: ∼180 °C
Gęstość: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074738
Numer CAS: 76-22-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-945-0
Jednostka: 2717
ADR: 4.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1.5 g/l (20 °C)
Melting Point 180 °C
Molar Mass 152.24 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 0.6 - 4.5 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 460 °C