Drukuj
DL-bornan-2-on 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
164640010 164640051 164642500
ACRO164640010EA 422 PLN
ACRO164640010 ACRO164640051 ACRO164642500
DL-bornan-2-on 96%
DL-bornan-2-on
Formuła: C₁₀H₁₆O
Temp. Wrzenia: 204 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 175…177 °C
Gęstość: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074738
Numer CAS: 76-22-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-945-0
Jednostka: 2717
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Residue after evaporation ≤0.1 %
Angle of optical rotation -0.15° to +0.15° (20°C, 589 nm) (c=10, alcohol)