Drukuj
(±)-1-Bromo-2-metylobutan ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with potassium carbonate
H27078.14 H27078.06
H27078.14EA 5150 PLN
H27078.14 H27078.06
(±)-1-Bromo-2-metylobutan ≥97% stabilised
(±)-1-Bromo-2-metylobutan
Stabilized with potassium carbonate
Formuła: C₅H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 121…122 °C
Gęstość: 1,223
Temp. Zapłonu: 22 °C (79 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 5973-11-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-583-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 14,601