Drukuj
butan-1,3-diol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01964.1000 8.01964.9200 8.01964.9025
8.01964.1000EA 219 PLN
8.01964.1000 8.01964.9200 8.01964.9025
butan-1,3-diol do syntezy, Sigma-Aldrich®
butan-1,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 206…208 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ? -50 °C
Gęstość: 1,004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004554
Numer CAS: 107-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-529-7
Klasyfikacja Merck : 13,01566
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 207.5 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Refractive Index 1.4395 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 9.4 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 440 °C DIN 51794