Drukuj
butan-1,3-diol 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
107620010 107620025 107620100 107622500
ACRO107620010EA 254 PLN
ACRO107620010 ACRO107620025 ACRO107620100 ACRO107622500
butan-1,3-diol 99%, extra pure
butan-1,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 203…204 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –54 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004554
Numer CAS: 107-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-529-7
Klasyfikacja Merck : 13,01566
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA