Drukuj
propan-1,2-diol ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
24414.296EA 246 PLN
24414.296 24414.321 24414.365 24414.467
propan-1,2-diol ≥99%, TECHNICAL
propan-1,2-diol
Formuła: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 187.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –59 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 99
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064272
Numer CAS: 57-55-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-338-0
Klasyfikacja Merck : 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.431 - 1.435