propan-1,2-diol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A18406.0E
A18406.36
A18406.0EEA
548
PLN
A18406.0E
A18406.36
propan-1,2-diol ≥98%
propan-1,2-diol
Purity: 98+%
CAS No.: 57-55-6
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4320
Odour: Nearly Odourless
pH: neutral
Melting Point: -60°
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1340498
Merck Reference: 14,7855
MDL No.: MFCD00064272
Formuła:
CH₃CH(OH)CH₂OH Temp. Wrzenia: 186…188 °C Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 1,036 Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064272 Numer CAS: 57-55-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-338-0 Klasyfikacja Merck : 14,7855 |