Drukuj
propan-1,2-diol 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
220870010 220870250 220872500 220870025
ACRO220870010EA 931 PLN
ACRO220870010 ACRO220870250 ACRO220872500 ACRO220870025
propan-1,2-diol 99+% for analysis
propan-1,2-diol
Formuła: CH₃CH(OH)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 187 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064272
Numer CAS: 57-55-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-338-0
Klasyfikacja Merck : 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99 %
Color scale ≤10 APHA
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %