(±)-3-Oktanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol
A14488.18
A14488.30
A14488.18EA
532
PLN
A14488.18
A14488.30
(±)-3-Oktanol ≥97%
(±)-3-Oktanol
Purity: 97%
CAS No.: 589-98-0
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Pleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1719310
MDL No.: MFCD00004590
Formuła:
C₈H₁₈O Temp. Wrzenia: 175…176 °C Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 0,820 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004590 Numer CAS: 589-98-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-667-4 |