(±)-3-Oktanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol
203770500
203772500
ACRO203770500EA
363
PLN
ACRO203770500
ACRO203772500
(±)-3-Oktanol 97%
(±)-3-Oktanol
Formuła:
C₈H₁₈O Temp. Wrzenia: 174…176 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 0,825 g/cm³ Temp. Zapłonu: 67 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004590 Numer CAS: 589-98-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-667-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.817 to 0.827 kg/l |
GC | ≥96.0 % |