pentan-2-ol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-Methyl propyl carbinol, (±)-2-Hydroxy pentane, DL-2-Pentanol, (±)-Propyl methyl carbinol
B21217.0F
B21217.AP
B21217.0FEA
1940
PLN
B21217.0F
B21217.AP
pentan-2-ol ≥99%
pentan-2-ol
Purity: 99%
CAS No.: 6032-29-7
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 33°(91°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.811
Refractive Index: 1.4060
Odour: Characteristic
Melting Point: -50°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1718819
Merck Reference: 14,7119
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004579
Formuła:
C₅H₁₂O MW: 88.15 g/mol Temp. Wrzenia: 114…115 °C Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 0.811 Temp. Zapłonu: 33 °C (91 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004579 Numer CAS: 6032-29-7 Numer WE (dawny EINECS): 227-907-6 Jednostka: 1105 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 12,07258 |