Drukuj
pentan-2-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (±)-Methyl propyl carbinol, (±)-2-Hydroxy pentane, DL-2-Pentanol, (±)-Propyl methyl carbinol
129980010 129985000 129980025
ACRO129980010EA 615 PLN
ACRO129980010 ACRO129985000 ACRO129980025
pentan-2-ol 98%
pentan-2-ol
Formuła: C₅H₁₂O
Temp. Wrzenia: 118…119 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,812 g/cm³
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004579
Numer CAS: 6032-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 227-907-6
Jednostka: 1105
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.003 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %
Ketone ≤1 % (as methyl propyl ketone)