Drukuj
(±) oktan-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
74858-100ML 74858-25ML
SIAL74858-100MLEA 3880 PLN
SIAL74858-100ML SIAL74858-25ML
(±) oktan-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±) oktan-2-ol
Formuła: C₈H₁₈O
Temp. Wrzenia: 180 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –39 °C
Gęstość: 0,818 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004591
Numer CAS: 123-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-667-0
Jednostka: 1987
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,06785